3-Aminopiridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9548-100G OR9548-250G
APOSOR9548-100GEA 29 EUR
APOSOR9548-100G APOSOR9548-250G
3-Aminopiridina 99%
3-Aminopiridina
Formula: C₅H₆N₂
Pto. Ebullición: 250…252 °C
Pto. de fusión: 57…60 °C
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006400
Núm. CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II