N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(N-Ethyl-m-toluidino)propionitrile, 3-[Ethyl(3-methylphenyl)amino]propionitrile
OR954965-1G OR954965-5G
APOSOR954965-1GEA 168 EUR
APOSOR954965-1G APOSOR954965-5G
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine
Formula: C₁₂H₁₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019859
Núm. CAS: 148-69-6