Ethylene glycol monoallyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Allyloxy)ethanol, 2-Allyloxyethanol, 2-(2-Propenyloxy)ethanol, Allyl glycol
OR955005-100G OR955005-1KG OR955005-500G
APOSOR955005-100GEA 125 EUR
APOSOR955005-100G APOSOR955005-1KG APOSOR955005-500G
Ethylene glycol monoallyl ether 95%
Ethylene glycol monoallyl ether
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020607
Núm. CAS: 111-45-5