4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9551-1G OR9551-5G
APOSOR9551-1GEA 118 EUR
APOSOR9551-1G APOSOR9551-5G
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BClNO₃
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436019
Núm. CAS: 874460-05-6