2-(4-Clorobutil)-1,3-dioxolano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR955197-25G
APOSOR955197-25GEA 271 EUR
APOSOR955197-25G
2-(4-Clorobutil)-1,3-dioxolano 95%
2-(4-Clorobutil)-1,3-dioxolano
Formula: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
Pto. Ebullición: 56…58 °C
Densidad: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043136
Núm. CAS: 118336-86-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III