3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
OR9552-250MG OR9552-1G
APOSOR9552-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR9552-250MG APOSOR9552-1G
3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
3-(4-Methoxyphenyl)Pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,203 g/mol
Pto. Ebullición: 158 °C/0,6mmHg
Pto. de fusión: 130…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00112008
Núm. CAS: 27069-17-6