5-p-Tolylpyridin-2-ylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955285-1G OR955285-5G
APOSOR955285-1GEA 72.5 EUR
APOSOR955285-1G APOSOR955285-5G
5-p-Tolylpyridin-2-ylamine 98%
5-p-Tolylpyridin-2-ylamine
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797790
Núm. CAS: 503536-74-1