1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9553-1G OR9553-5G
APOSOR9553-1GEA 165 EUR
APOSOR9553-1G APOSOR9553-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid 98%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid
Formula: C₁₄H₂₂BNO₂Si
Pto. de fusión: 130…135 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08436007
Núm. CAS: 351457-64-2