4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR955340-100MG OR955340-250MG
APOSOR955340-100MGEA 69.6 EUR
APOSOR955340-100MG APOSOR955340-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₈H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09258871
Núm. CAS: 27382-01-0