Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR955457-1G
APOSOR955457-1GEA 197 EUR
APOSOR955457-1G
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053755
Núm. CAS: 5952-93-2