Methyl-N-acetyl-L-valinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-Methyl 2-acetamido-3-methylbutanoate, Ac-Val-OMe
OR955549-1G OR955549-5G
APOSOR955549-1GEA 85.7 EUR
APOSOR955549-1G APOSOR955549-5G
Methyl-N-acetyl-L-valinate 95%
Methyl-N-acetyl-L-valinate
Formula: C₈H₁₅NO₃
MW: 173.212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080847
Núm. CAS: 1492-15-5