4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9556-1G OR9556-250MG
APOSOR9556-1GEA 973 EUR
APOSOR9556-1G APOSOR9556-250MG
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₅S
MW: 243,04 g/mol
Pto. de fusión: 130…134 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436010
Núm. CAS: 913835-52-6