Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR955617-1G OR955617-5G
APOSOR955617-1GEA 270 EUR
APOSOR955617-1G APOSOR955617-5G
Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate 95+%
Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04117784
Núm. CAS: 59899-89-7