Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955705-10G OR955705-1G OR955705-5G
APOSOR955705-10GEA 864 EUR
APOSOR955705-10G APOSOR955705-1G APOSOR955705-5G
Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 96%
Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01553045
Núm. CAS: 52459-90-2