Methyl-2-bromoisonicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-bromoisonicotinate
OR9560-1G OR9560-5G
APOSOR9560-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9560-1G APOSOR9560-5G
Methyl-2-bromoisonicotinate 98%
Methyl-2-bromoisonicotinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0320 g/mol
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791265
Núm. CAS: 26156-48-9