3-Oxopentanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956096-1G OR956096-5G
APOSOR956096-1GEA 212 EUR
APOSOR956096-1G APOSOR956096-5G
3-Oxopentanoic acid 98%
3-Oxopentanoic acid
Formula: C₅H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040434
Núm. CAS: 10191-25-0