6-Bromonicotinato de metilo 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Methyl 6-bromonicotinate

OR9561-25G OR9561-5G
APOSOR9561-25GEA 66.7 EUR
APOSOR9561-25G APOSOR9561-5G
6-Bromonicotinato de metilo 97%
6-Bromonicotinato de metilo
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Pto. de fusión: 106…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972371
Núm. CAS: 26218-78-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR