6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Acetamido-3-bromopyridine-2-carboxylic acid
OR9562-1G OR9562-5G
APOSOR9562-1GEA 118 EUR
APOSOR9562-1G APOSOR9562-5G
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid
Formula: C₈H₇BrN₂O₃
Pto. de fusión: 196…198 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235101
Núm. CAS: 882430-69-5