{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Methanesulphonylmethyl)aniline
OR956229-1G
OR956229-250MG
APOSOR956229-1GEA
221
EUR
APOSOR956229-1G
APOSOR956229-250MG
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride
Formula:
C₈H₁₂ClNO₂S MW: 221.71 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18071261 Núm. CAS: 24176-70-3 |