1-Etil-2-nitrobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Etilnitrobenceno
OR956256-100G OR956256-1KG OR956256-500G OR956256-25G
APOSOR956256-100GEA 48 EUR
APOSOR956256-100G APOSOR956256-1KG APOSOR956256-500G APOSOR956256-25G
1-Etil-2-nitrobenceno 99%
1-Etil-2-nitrobenceno
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Pto. Ebullición: 220
Pto. de fusión: -11
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024294
Núm. CAS: 612-22-6