2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956279-1G OR956279-5G
APOSOR956279-1GEA 0 EUR
APOSOR956279-1G APOSOR956279-5G
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 97%
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025714
Núm. CAS: 71516-35-3