1-Nitro-4-propoxibenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: p-Nitrophenyl propyl ether
OR956283-1G OR956283-5G
APOSOR956283-1GEA 219 EUR
APOSOR956283-1G APOSOR956283-5G
1-Nitro-4-propoxibenceno 98%
1-Nitro-4-propoxibenceno
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 7244-77-1