Methyl-4-iodopicolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-iodopyridine-2-carboxylate
OR9563-1G OR9563-5G
APOSOR9563-1GEA 159 EUR
APOSOR9563-1G APOSOR9563-5G
Methyl-4-iodopicolinate 98%
Methyl-4-iodopicolinate
Formula: C₇H₆INO₂
Pto. de fusión: 73…76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235100
Núm. CAS: 380381-28-2