4-Cloro-2-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956302-100G OR956302-1KG OR956302-500G
APOSOR956302-100GEA 125 EUR
APOSOR956302-100G APOSOR956302-1KG APOSOR956302-500G
4-Cloro-2-nitrotolueno 98%
4-Cloro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Pto. Ebullición: 239
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007215
Núm. CAS: 89-59-8