Methyl (4-nitrophenyl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-(4-nitrophenyl)acetate
OR956383-1G OR956383-25G OR956383-5G OR956383-250MG OR956383-10G
APOSOR956383-1GEA 48 EUR
APOSOR956383-1G APOSOR956383-25G APOSOR956383-5G APOSOR956383-250MG APOSOR956383-10G
Methyl (4-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl (4-nitrophenyl)acetate
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024802
Núm. CAS: 2945-08-6