5-Hidroxinicotinato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 5-hydroxynicotinate, Methyl 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylate
OR9567-25G
APOSOR9567-25GEA 56.7 EUR
APOSOR9567-25G
5-Hidroxinicotinato de metilo 98%
5-Hidroxinicotinato de metilo
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 195…197 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191521
Núm. CAS: 30766-22-4