6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR9569-1G OR9569-5G
APOSOR9569-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9569-1G APOSOR9569-5G
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Formula: C₆H₄N₂O₅
MW: 184,1100 g/mol
Pto. de fusión: 269…271 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180840
Núm. CAS: 6635-31-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR