4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR956908-1G
OR956908-5G
APOSOR956908-1GEA
79.9
EUR
APOSOR956908-1G
APOSOR956908-5G
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₄H₅ClN₂ MW: 116,55 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01693485 Núm. CAS: 15878-08-7 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...