4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956934-5G
APOSOR956934-5GEA 168 EUR
APOSOR956934-5G
4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇ClN₂
MW: 130.58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00825711
Núm. CAS: 15953-73-8