2-Cloro-4-metilanísol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-1-methoxy-4-methylbenzene, 3-Chloro-4-methoxytoluene
OR956946-1G OR956946-5G
APOSOR956946-1GEA 60.9 EUR
APOSOR956946-1G APOSOR956946-5G
2-Cloro-4-metilanísol 95%
2-Cloro-4-metilanísol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156,609 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060649
Núm. CAS: 22002-44-4