2-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956951-25G OR956951-5G
APOSOR956951-25GEA 169 EUR
APOSOR956951-25G APOSOR956951-5G
2-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
2-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formula: C₈H₁₀ClN
MW: 155.63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03452792
Núm. CAS: 698-01-1