3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957004-1G OR957004-5G
APOSOR957004-1GEA 128 EUR
APOSOR957004-1G APOSOR957004-5G
3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile
Formula: C₉H₈ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310802
Núm. CAS: 32327-71-2