4-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957014-1G OR957014-5G
APOSOR957014-1GEA 60.9 EUR
APOSOR957014-1G APOSOR957014-5G
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95%
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261736
Núm. CAS: 101349-71-7