Ethyl-5-chloronicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-chloro-5-pyridinecarboxylate
OR957081-1G OR957081-5G
APOSOR957081-1GEA 72.5 EUR
APOSOR957081-1G APOSOR957081-5G
Ethyl-5-chloronicotinate 95%
Ethyl-5-chloronicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01692171
Núm. CAS: 20825-98-3