Ácido (4-clorofenoxi)acético 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-CPA
OR957092-2.5KG OR957092-500G OR957092-100G
APOSOR957092-2.5KGEA 386 EUR
APOSOR957092-2.5KG APOSOR957092-500G APOSOR957092-100G
Ácido (4-clorofenoxi)acético 98+%
Ácido (4-clorofenoxi)acético
Formula: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Pto. de fusión: 156…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004305
Núm. CAS: 122-88-3