tert-Butyl trichloroacetimidate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9573-1G OR9573-25G OR9573-5G
APOSOR9573-1GEA 0 EUR
APOSOR9573-1G APOSOR9573-25G APOSOR9573-5G
tert-Butyl trichloroacetimidate 98%
tert-Butyl trichloroacetimidate
Formula: C₆H₁₀Cl₃NO
Pto. Ebullición: 64…66 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 20…22 °C
Densidad: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077410
Núm. CAS: 98946-18-0
UN: 1993
ADR: 3,III