3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957432-1G OR957432-5G
APOSOR957432-1GEA 111 EUR
APOSOR957432-1G APOSOR957432-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol
Formula: C₅H₈N₂O
MW: 112.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00030421
Núm. CAS: 2820-38-4