N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-N,N-dimethylpyrazin-2-amine
OR957476-25G
APOSOR957476-25GEA 178 EUR
APOSOR957476-25G
N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine 95%
N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine
Formula: C₆H₈ClN₃
MW: 157,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12024889
Núm. CAS: 61655-72-9