5-Metoxi-m-cresol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Metil-3-metoxifenol, 3-Metoxi-5-metilfenol
OR957484-5G
APOSOR957484-5GEA 202 EUR
APOSOR957484-5G
5-Metoxi-m-cresol 95%
5-Metoxi-m-cresol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059261
Núm. CAS: 3209-13-0