4-sec-Butilfenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957513-25G OR957513-100G OR957513-500G
APOSOR957513-25GEA 109 EUR
APOSOR957513-25G APOSOR957513-100G APOSOR957513-500G
4-sec-Butilfenol 95%
4-sec-Butilfenol
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002375
Núm. CAS: 99-71-8