Ácido 4-cloro-3-nitrofenilborónico, pinacol éster 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9576-1G OR9576-5G
APOSOR9576-1GEA 71.2 EUR
APOSOR9576-1G APOSOR9576-5G
Ácido 4-cloro-3-nitrofenilborónico, pinacol éster 98%
Ácido 4-cloro-3-nitrofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₅BClNO₄
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235086
Núm. CAS: 913836-26-7