Methyl-4-bromopicolinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromopicolinate, Methyl 4-bromopyridine-2-carboxylate
OR9577-25G OR9577-1G OR9577-5G
APOSOR9577-25GEA 149 EUR
APOSOR9577-25G APOSOR9577-1G APOSOR9577-5G
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Methyl-4-bromopicolinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07374897
Núm. CAS: 29681-42-3