3-Amino-5-bromopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-3-piridilamina
OR9578-100G OR9578-25G OR9578-5G
APOSOR9578-100GEA 203 EUR
APOSOR9578-100G APOSOR9578-25G APOSOR9578-5G
3-Amino-5-bromopiridina
3-Amino-5-bromopiridina
Formula: C₅H₅BrN₂
Pto. de fusión: 65…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646060
Núm. CAS: 13535-01-8