3-Bromo-5-cloropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9579-25G OR9579-1G OR9579-5G
APOSOR9579-25GEA 81.2 EUR
APOSOR9579-25G APOSOR9579-1G APOSOR9579-5G
3-Bromo-5-cloropiridina 97%
3-Bromo-5-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Pto. de fusión: 77…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114221
Núm. CAS: 73583-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III