(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-(-)-1-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]piperidine
OR957960-1G OR957960-250MG
APOSOR957960-1GEA 168 EUR
APOSOR957960-1G APOSOR957960-250MG
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂
MW: 182,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077821
Núm. CAS: 84466-85-3