2,7-Octadienol (cis- and trans- mixture) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,7-Octadienol
OR957967-25G OR957967-500G
APOSOR957967-25GEA 145 EUR
APOSOR957967-25G APOSOR957967-500G
2,7-Octadienol (cis- and trans- mixture) 95%
2,7-Octadienol (cis- and trans- mixture)
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126.20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191472
Núm. CAS: 23578-51-0