2,3-Dicloropirazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9580-100G
OR9580-25G
APOSOR9580-100GEA
42.2
EUR
APOSOR9580-100G
APOSOR9580-25G
2,3-Dicloropirazina 98%
2,3-Dicloropirazina
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂ Pto. Ebullición: 105…107 °C/50mmHg Pto. de fusión: 22,5…24.5 °C Densidad: 1,431 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040964 Núm. CAS: 4858-85-9 EINECS: 225-460-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...