2-Methylisoquinolin-1(2H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958031-1G OR958031-250MG OR958031-5G
APOSOR958031-1GEA 65.4 EUR
APOSOR958031-1G APOSOR958031-250MG APOSOR958031-5G
2-Methylisoquinolin-1(2H)-one 98%
2-Methylisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040275
Núm. CAS: 4594-71-2