5-Metoxibencimidazol-2-tiol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 1,3-Dihidro-5-metoxi-2H-bencimidazol-2-tiona, 5-Metoxi-1H-bencimidazol-2-tiol

OR9581-100G OR9581-25G OR9581-500G
APOSOR9581-100GEA 24.8 EUR
APOSOR9581-100G APOSOR9581-25G APOSOR9581-500G
5-Metoxibencimidazol-2-tiol 98%
5-Metoxibencimidazol-2-tiol
Formula: C₈H₈N₂OS
MW: 180,23 g/mol
Pto. de fusión: 255…263 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134581
Núm. CAS: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR