2,3,5-Trimetilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,5-Trimethylpyridine
OR9582-500G
APOSOR9582-500GEA 197 EUR
APOSOR9582-500G
2,3,5-Trimetilpiridina 98%
2,3,5-Trimetilpiridina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Pto. Ebullición: 182…184 °C
Densidad: 0,935 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126840
Núm. CAS: 695-98-7
EINECS: 211-786-1